Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, Jonction unique, scellée, 0 - 14, 0...+80 °C, Époxy, 12×110 mm, BNC, câble d'1 m, 2 prises de type banane pour ATC intégré (Pt1000), Usage général
N° de catalogue CONSSP10T
Fournisseur:   CONSORT
Standard pH electrodes
N° de catalogue CONSSP10T
Fournisseur:  CONSORT
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, Jonction unique, scellée, 0 - 14, 0...+80 °C, Époxy, 12×110 mm, BNC, câble d'1 m, 2 prises de type banane pour ATC intégré (Pt1000), Usage général
Prix
144,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Connexion:
    BNC, câble d'1 m, 2 prises de type banane pour ATC intégré (Pt1000)
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Pour:
    Usage général
  • Type:
    Jonction unique, scellée
  • Désignation:
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
  • Matière:
    Époxy
  • Seq:
    02
  • Température:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14
  • Cat. No.:
    CONSSP10T
  • Modèle:
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed