ContactUsLinkComponent
Pissette 500 mL PE naturel translucide, avec bouchon et tige bleus pour une meilleure identification. Col large. Graduations moulées tous les 100 mL. 1 * 10 Pce
N° de catalogue DELT191638.04
Fournisseur:  DELTALAB
Pissette 500 mL PE naturel translucide, avec bouchon et tige bleus pour une meilleure identification. Col large. Graduations moulées tous les 100 mL. 1 * 10 Pce
N° de catalogue DELT191638.04
Fournisseur:  DELTALAB
Frequently Bought Together