Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, with spoon, 66 mm, incolore, rouge, 39,3/44,2 mm, aseptic
N° de catalogue DELT309552
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
- Version:aseptic
- Capacité:60 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Sample container, with spoon
- Hauteur:66 mm
- Seq:03
- Couleur bouchon:rouge
- Ø sup./Ø inf.:39,3/44,2 mm