VWR® Basic, Couvre-barbes, SPP
Sans latex, blanc
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Les couvre-barbes VWR® Basic, SPP sont fabriqués en polypropylène spunbond (SPP) respirant léger mais solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches rencontrées dans des environnements non dangereux.
- Première protection légère et respirante
Ce vêtement est conçu pour les zones moins critiques ou les salles de pré-habillement. Il est testé et fabriqué dans un bâtiment certifié ISO et a subi de nombreux contrôles avant d'être agréé par des laboratoires indépendants.
Ø (élastique tendu): 406 mm
Documents
Specificaties
- Couleur:blanc
- Désignation:Sans latex
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.