Serre-câbles
jaune, 120 mm
Catalog # SCAC6200-GELB
Supplier: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Jump to:
Product Details & Documents
Serre-câbles en PE pour fermeture rapide et sûre des sachets, sacs, etc.
Disponibles en différentes tailles et couleurs.
Specifications
- Couleur:jaune
- Dimensions:120 mm
- Seq:03