Evapor.flask 29.2/32 100ml P+G 1 * 1 Pce
Evapor.flask 29.2/32 100ml P+G 1 * 1 Pce
N° de catalogue BUCH033404
Fournisseur:   BUCHI
Evapor.flask 29.2/32 100ml P+G 1 * 1 Pce
N° de catalogue BUCH033404
Fournisseur:  BUCHI
Evapor.flask 29.2/32 100ml P+G 1 * 1 Pce
Prix
122,00 €