Bandage mull
Gauze, 20-ply, zigzag layers, 80 cm wide, 10 m long
N° de catalogue HART206406/3
Fournisseur:   HARTMANN PAUL
Bandage mull
N° de catalogue HART206406/3
Fournisseur:  HARTMANN PAUL
Bandage mull
Bandage mull
Gauze, 20-ply, zigzag layers, 80 cm wide, 10 m long
Prix
48,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 8 ST
Product Details & Documents
Mull for making individual bandages and wound dressings.
  • 20 threads
  • Laid 8-fold in zigzag layers to a width of 10 cm
  • Good purity and absorbency
 : EN 14079
Spécifications
  • Désignation:
    Gauze, 20-ply, zigzag layers, 80 cm wide, 10 m long