Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
V-bottom, clear, non sterile, 40 - 200 µl, -, 234 µl
N° de catalogue 738-0208
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 738-0208
Fournisseur:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
V-bottom, clear, non sterile, 40 - 200 µl, -, 234 µl
Prix
306,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 400 ST
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
Spécifications
  • Volume de travail recommandé:
    40 - 200 µl
  • Stérile:
    -
  • Désignation:
    V-bottom, clear, non sterile
  • Seq:
    08
  • Volume total:
    234 µl
  • Cat. No.:
    738-0208
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact