VWR® Basic, Blouses, SPP
blanc, M
N° de catalogue 113-1151
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces blouses sont fabriquées en SPP (polypropylène spunbond) respirant léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Snap collar, raglan sleeves and snap closure
- Elasticated cuffs, without pockets
- Lightweight and breathable first line barrier protection
This garment is ideal for less critical areas or pre-gowning entry rooms. It is tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot controlled and validated through independent laboratory testing.
Spécifications
- Taille de confection:M
- Couleur:blanc
- Cat. No.:113-1151
- Poids:48 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:Salle propre|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches