VWR® Basic, Blouses, SPP
VWR® Basic, Blouses, SPP
blanc, L
N° de catalogue 113-1152
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Blouses, SPP
N° de catalogue 113-1152
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Blouses, SPP
VWR® Basic, Blouses, SPP
blanc, L
Prix
107,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Ces blouses sont fabriquées en SPP (polypropylène spunbond) respirant léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Snap collar, raglan sleeves and snap closure
  • Elasticated cuffs, without pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
This garment is ideal for less critical areas or pre-gowning entry rooms. It is tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot controlled and validated through independent laboratory testing.
Spécifications
  • Taille de confection:
    L
  • Couleur:
    blanc
  • Cat. No.:
    113-1152
  • Poids:
    48 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    Salle propre|Laboratoire
  • Genre:
    Unisex
  • Poches:
    sans poches