VWR® Basic, Combinaisons pour salle propre, SMS
Without hood, bleu, 3XL
N° de catalogue 113-1095
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons pour salle propre, SMS
N° de catalogue 113-1095
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Les combinaisons sont fabriquées dans du tissu spunbond multicouches (SMS) traité par fusion collage sans latex, à la fois très résistant à la traction et doux, confortable et respirant.
- Col en V, manches intégrées, fermeture à glissière, poignets élastiques
- Protection contre les fluides et les particules
- Résistance aux projections chimiques superficielles
Documents
Spécifications
- Taille de confection:3XL
- Couleur:bleu
- Désignation:Without hood
- Seq:12
- Cat. No.:113-1095
- Applications des tenues:Salle propre|Laboratoire