VWR® Basic, Combinaisons pour salles propres, SPP
Without hood, blanc, M
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Basic, Combinaisons pour salles propres, SPP
N° de catalogue 113-1104
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Les combinaisons VWR® Basic sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) respirant léger, mais solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Col en pointe, manches intégrées, fermeture à glissière, manchettes élastiques
- Première protection légère et respirante
Ce vêtement est conçu pour les zones moins critiques ou les sas de préhabillement.
Vêtement testé et fabriqué dans un bâtiment certifié ISO et ayant subi de nombreux contrôles avant d'être agréé par des laboratoires indépendants.
Spécifications
- Taille de confection:M
- Couleur:blanc
- Désignation:Without hood
- Cat. No.:113-1104
- Applications des tenues:Salle propre|À usage universel|Laboratoire