Refrigerated Circulators, ARCTIC
Refrigerated Circulators, ARCTIC
A10B, −10…+100 °C, 0,01 °C, 0,25 kW, 17 - 30 l, 297,2×200×365 mm, 44,5 kg
N° de catalogue HAKA156-4101
Refrigerated Circulators, ARCTIC
N° de catalogue HAKA156-4101
Fournisseur:  
Refrigerated Circulators, ARCTIC
Refrigerated Circulators, ARCTIC
A10B, −10…+100 °C, 0,01 °C, 0,25 kW, 17 - 30 l, 297,2×200×365 mm, 44,5 kg
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
[EN]BATH REFRIGERAT. AC 200-A10B (230V/5 1 * 1 Pce N° de catalogueHAKA1564101
Le produit HAKA1564101 est un remplacement pour HAKA156-4101 et possède le même conditionnement et les mêmes spécifications, mais peut avoir une quantité différente.
Product Details & Documents
CFC-free refrigerated bath circulators provide cooling for open and closed applications. These bath circulators with a stainless-steel reservoir can be configured with six different controller options, so the user can choose the right model for the application.
  • Energy-saving feature limits power consumption
  • Three-sided ventilation: Up to two sides can be blocked with full refrigeration performance with no degradation of equipment
  • Features draining port at the front and integrated handles
  • Small refrigeration circulators are optimised for laboratories, they have small footprint and low noise
  • Thermostat can be moved through 90° on all sides of the bath for easy viewing
  • External circulation set included for plumbing connection M16×1, 0,25 NPT male, 0,375" Ext. Ø
Maximum pump capacities:
SC models: 17 L/min
AC models: 20 L/min
Livraison: Supplied with control cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, six foot power cord, bath cover.
Spécifications
  • Plage de température:
    −10…+100 °C
  • Poids:
    44,5 kg
  • Capacité:
    17 - 30 l
  • Seq:
    31
  • l×p×h:
    297,2×200×365 mm
  • Capacité de refroidissement:
    0,25 kW
  • Précision de temp.:
    0,01 °C
  • Type:
    A10B
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKA3330442
    Round foils
    Horizon FTS
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST - 121,00 €