Tubes à échantillons
55 mm, 12 mm, coagulomètre, max. 2000×g
N° de catalogue 212-0441
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PS, crystal clear.
- Robust
Universal tubes for a wide range of applications.
: Fitting stoppers must be ordered separately.
Spécifications
- Ø ext.:12 mm
- Type:coagulomètre, max. 2000×g
- Longueur:55 mm
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 212-1742Bouchon à poignée, PE-BD, pour tubes Ø 16 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 32,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 212-1743Bouchon à poignée, PE-BD, pour tubes Ø 12 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 31,40 €