Électrodes d'oxydoréduction
Électrodes platine ORP (redox), 0...±2000 mV, Jonction unique, rechargeable, S7, Verre, 0...+100 °C, 12×110 mm, Usage général
N° de catalogue CONSSO60X
Fournisseur:   CONSORT
Électrodes d'oxydoréduction
N° de catalogue CONSSO60X
Fournisseur:  CONSORT
Électrodes d'oxydoréduction
Électrodes d'oxydoréduction
Électrodes platine ORP (redox), 0...±2000 mV, Jonction unique, rechargeable, S7, Verre, 0...+100 °C, 12×110 mm, Usage général
Prix
184,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Connexion:
    S7
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Pour:
    Usage général
  • Type:
    Jonction unique, rechargeable
  • Désignation:
    Électrodes platine ORP (redox), 0...±2000 mV
  • Matière:
    Verre
  • Température:
    0...+100 °C