Sets de solution d'électroporation, BTXpress™
Solution BTXpress™: flacon de 10 ml pour un maximum de 100 réactions (sans cuvettes), 10 mL
  732-1285
 :   BTX
Sets de solution d'électroporation, BTXpress™
  732-1285
 :  BTX
 :  
Sets de solution d'électroporation, BTXpress™
Sets de solution d'électroporation, BTXpress™
Solution BTXpress™: flacon de 10 ml pour un maximum de 100 réactions (sans cuvettes), 10 mL
 :  
659,00 €
1 * 10 mL
Le BTXpress™ est une solution tampon unique, développée pour transférer rapidement et efficacement des gènes dans les cellules de mammifères autrefois considérées comme 'dures à transfecter' chimiquement ou par le biais d'autres méthodes non virales. La transfection à l'aide de cette solution d'électroporation haute performance distribue aussi bien l'ADN que l'ARNsi dans les cellules de mammifères.
  • Transfection très efficace des lignées cellulaires et des cellules autrefois considérées comme 'dures à transfecter'
  • Faible toxicité entraînant une meilleure viabilité des cellules
  • Un tampon utilisé à la place de tampons d'électroporation standard pour les cellules de tous les types de mammifères
  • Modularité de choix des paramètres d'optimisation de l'électroporation pour la plus efficace des transfections avec les instruments BTX
  • Nombre croissant de tranfections par kit générant une meilleure valeur
La solution universelle de réactif d'électroporation BTXpress™ s'utilise avec des générateurs d'électroporation, tels que Amaxa™ Nucleofector®.
 : La solution d'électroporation haute performance BTXpress™ est fournie sous la forme d'un kit contenant des cuvettes BTX Plus avec des pipettes de transfert, ou sous la forme d'un tampon seul.
  • Cdt:
    10 mL
  • Désignation:
    Solution BTXpress™: flacon de 10 ml pour un maximum de 100 réactions (sans cuvettes)