Trolleys, serving
Trolleys, serving
Chariot de distribution, version standard, SW, 895×595×960 mm, 14 kg, 2
N° de catalogue HUPF0111932
Fournisseur:   HUPFER METALLWERKE
Trolleys, serving
N° de catalogue HUPF0111932
Fournisseur:  HUPFER METALLWERKE
Trolleys, serving
Trolleys, serving
Chariot de distribution, version standard, SW, 895×595×960 mm, 14 kg, 2
Prix
579,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transport trolley complete with 25 mm deep shelves. Shelves complete with bevelled edges for user comfort. With four swivel castors, two of them with brake.
  • Corrosion resistant
  • Disc bumpers are made of elastic and shock resistant plastic material, it protect trolley from damage
  • Maintenance free
High-quality stainless steel construction.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Chariot de distribution, version standard, SW
  • l×p×h:
    895×595×960 mm
  • Clayettes:
    2
  • Poids:
    14 kg
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HUPF0114507
    Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelves
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 248,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HUPF0114502
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 228,00 €