Chaises, en vinyle
Chaises, en vinyle
Assise arrondie en mousse souple haute densité et un socle chromé, renforcé, avec 5 pieds et résistant aux éraflures., 550 - 790 mm, Patins, articulés, Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable et absorbeur de chocs
N° de catalogue 139-0085
Fournisseur:   Kango
Chaises, en vinyle
N° de catalogue 139-0085
Fournisseur:  Kango
Chaises, en vinyle
Chaises, en vinyle
Assise arrondie en mousse souple haute densité et un socle chromé, renforcé, avec 5 pieds et résistant aux éraflures., 550 - 790 mm, Patins, articulés, Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable et absorbeur de chocs
Prix
183,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chaises, tabourets et sièges semi-assis avec mousse confortable de haute densité et revêtement en vinyle.
  • Assise entourée d'une bande de protection sur le bord
  • Assise ergonomique avec surface antidérapante
  • Disponibles avec roulettes ou patins
  • Peut également être équipé d'un repose-pieds
  • Vérin à gaz à hauteur réglable et absorbeur de chocs
  • 5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Tabourets
Compacts, polyvalents, faciles à désinfecter et à régler
Sièges ronds
Diamètre du siège : 300 mm
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Assise arrondie en mousse souple haute densité et un socle chromé, renforcé, avec 5 pieds et résistant aux éraflures.
  • Hauteur:
    550 - 790 mm
  • Seq:
    34
  • Roulettes ou patins:
    Patins, articulés
  • Avec:
    Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable et absorbeur de chocs