Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,75 l bottle, with bleached bristle fill material, Soie de porc, 120 mm, 63 mm, Acier zingué, 470 mm
N° de catalogue REIT23630234
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
[EN]BRUSH PIG BLEACHED BEND END470X120XŘ 1 * 1 Pce N° de catalogueREIT23630234
Le produit REIT23630234 est une alternative fonctionnelle à REIT23630234, mais l'emballage, la quantité, le fabricant et/ou les spécifications peuvent varier.
Goupillon à flacon 60 mm diam., longueur totale avec tige 470 mm 1 * 1 Pce N° de catalogueHECH91231200060
Le produit HECH91231200060 est une alternative fonctionnelle à REIT23630234, mais l'emballage, la quantité, le fabricant et/ou les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Spécifications
- Matériau des poils:Soie de porc
- Ø tête de la brosse:63 mm
- Handle material:Acier zingué
- Désignation:Brush for 0,75 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:05
- Longueur totale:470 mm
- Longueur tête de la brosse:120 mm