Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Soie de porc, 60 mm, 10 mm, Fil, 190 mm
REIT12200301
[EN]BRUSH F/TESTTUBE 160X50X11MM SMALL 1 * 10 Pce HECH42760020
Le produit HECH42760020 est similaire à REIT12200301, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
- Matériau des poils:Soie de porc
- Ø tête de la brosse:10 mm
- Handle material:Fil
- Désignation:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:16
- Longueur totale:190 mm
- Longueur tête de la brosse:60 mm