Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles, Poils naturels, 130 mm, 50 mm, Fil, 340 mm
N° de catalogue REIT10000401
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Spécifications
- Matériau des poils:Poils naturels
- Ø tête de la brosse:50 mm
- Handle material:Fil
- Désignation:Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
- Seq:08
- Longueur totale:340 mm
- Longueur tête de la brosse:130 mm