Objectives
Objectives
N-Planachromatique, M27, O.N. de 0,85, WD de 0,20 mm, 63×
N° de catalogue ZEIS4209809900000
Fournisseur:   ZEISS
Objectives
N° de catalogue ZEIS4209809900000
Fournisseur:  ZEISS
Objectives
Objectives
N-Planachromatique, M27, O.N. de 0,85, WD de 0,20 mm, 63×
Prix
1 735,18 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Grossissement:
    63×
  • Désignation:
    N-Planachromatique, M27, O.N. de 0,85, WD de 0,20 mm
  • Seq:
    01