Chaises, en vinyle
Chaises, en vinyle
Assise arrondie avec une base renforcée en PA, 480 - 610 mm, Roulettes en nylon, Vérin à gaz noir à hauteur réglable
N° de catalogue 139-0087
Fournisseur:   Kango
Chaises, en vinyle
N° de catalogue 139-0087
Fournisseur:  Kango
Chaises, en vinyle
Chaises, en vinyle
Assise arrondie avec une base renforcée en PA, 480 - 610 mm, Roulettes en nylon, Vérin à gaz noir à hauteur réglable
Prix
150,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chaises, tabourets et sièges semi-assis avec mousse confortable de haute densité et revêtement en vinyle.
  • Assise entourée d'une bande de protection sur le bord
  • Assise ergonomique avec surface antidérapante
  • Disponibles avec roulettes ou patins
  • Peut également être équipé d'un repose-pieds
  • Vérin à gaz à hauteur réglable et absorbeur de chocs
  • 5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Tabourets
Compacts, polyvalents, faciles à désinfecter et à régler
Sièges ronds
Diamètre du siège : 300 mm
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Assise arrondie avec une base renforcée en PA
  • Hauteur:
    480 - 610 mm
  • Seq:
    33
  • Roulettes ou patins:
    Roulettes en nylon
  • Avec:
    Vérin à gaz noir à hauteur réglable