Chaises, en vinyle
Assise arrondie avec une base renforcée en PA, 620 - 860 mm, Roulettes en nylon, Vérin à gaz noir à hauteur réglable
N° de catalogue 139-0698
Fournisseur: Kango
Aller à :
Product Details & Documents
Chaises, tabourets et sièges semi-assis avec mousse confortable de haute densité et revêtement en vinyle.
- Assise entourée d'une bande de protection sur le bord
- Assise ergonomique avec surface antidérapante
- Disponibles avec roulettes ou patins
- Peut également être équipé d'un repose-pieds
- Vérin à gaz à hauteur réglable et absorbeur de chocs
- 5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Tabourets
Compacts, polyvalents, faciles à désinfecter et à régler
Sièges ronds
Diamètre du siège : 300 mm
Spécifications
- Désignation:Assise arrondie avec une base renforcée en PA
- Hauteur:620 - 860 mm
- Seq:40
- Roulettes ou patins:Roulettes en nylon
- Avec:Vérin à gaz noir à hauteur réglable