Forceps
Forceps
Pointues, incurvées, 115 mm
N° de catalogue 232-0200
Fournisseur:   MURRAY S
Forceps
N° de catalogue 232-0200
Fournisseur:  MURRAY S
Forceps
Forceps
Pointues, incurvées, 115 mm
Prix
4,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Dissecting forceps with guide pin, which helps to keep the fine tips aligned.
  • Sharp, narrow flutes
  • Curved
Spécifications
  • Type:
    Pointues, incurvées
  • Longueur:
    115 mm