Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 10,012, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue REGE110012
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGE110012
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 10,012, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
48,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer standard DIN 19266
  • Précision du pH:
    -
  • Valeur pH:
    10,012
Spécifications