Buffer solutions
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
  REGE1020525
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE1020525
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
 :  
38,40 €
1 * 500 mL
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    2,00