Sodium hydroxyde 400 g/l en solution aqueuse
3 L
N° de catalogue FFCHFF60513000
Fournisseur: FF CHEMICALS
Sodium hydroxyde 400 g/l en solution aqueuse
N° de catalogue FFCHFF60513000
Fournisseur: FF CHEMICALS
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
- Cdt:3 L
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



