Sample bottles, glass
250 ml, Flacon d'échantillonnage en verre, 250 ml, GL 45
N° de catalogue 300-0055
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
- Filetage:GL 45
- Capacité:250 ml
- Désignation:Flacon d'échantillonnage en verre, 250 ml
- Seq:02