Dip slides
Total/Lev Moisis + Ne, 120
N° de catalogue LIOF53527
Fournisseur: LIOFILCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:120
- Désignation:Total/Lev Moisis + Ne