Dip slides
Total/Enterobac + Neutraliser, 120
N° de catalogue LIOF53526
Fournisseur: LIOFILCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:120
- Désignation:Total/Enterobac + Neutraliser