Papier Joseph
500 folded sheets, 350×500 mm
PRATD500407
Le papier Joseph est destiné à des applications de nettoyage minutieux. Qualité supérieure pour essuyage ou emballage d’objets délicats.
- Ne peluche pas
- Absorbe bien les liquides et se froisse facilement
L×l (mm): 350×500
Grammage : 30g/m²
- Désignation:500 folded sheets
- L×l:350×500 mm
- Seq:03