Buckets, Round
Buckets, Round
blanc, 12 L, 300 mm, 280 mm
N° de catalogue DELT19906
Fournisseur:   DELTALAB
Buckets, Round
N° de catalogue DELT19906
Fournisseur:  DELTALAB
Buckets, Round
blanc, 12 L, 300 mm, 280 mm
Prix
19,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Moulded-in graduations
  • With spout
For industrial and laboratory applications. With red stainless metal handle. Very sturdy construction.
Spécifications
  • Capacité:
    12 L
  • Couleur:
    blanc
  • Hauteur:
    280 mm
  • Seq:
    02
  • Ø ext.:
    300 mm