aspirette®
aspirette®
Suction unit set, incl. three suction tips for aspirette® tweezers
N° de catalogue HIRS9901605
Fournisseur:   HIRSCHMANN
aspirette®
N° de catalogue HIRS9901605
Fournisseur:  HIRSCHMANN
aspirette®
aspirette®
Suction unit set, incl. three suction tips for aspirette® tweezers
Prix
97,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Cet outil fonctionnant sur batterie permet de déplacer sous aspiration des pièces de 70 g maximum.
  • Un bouton de commande, forme ergonomique
  • Version standard ou anti-statique
  • Batterie rechargeable
Informations de commande: Fourni avec une unité d'aspiration, son chargeur, 3 canules d'aspiration et des ventouses en silicone de diamètre 3,2, 6 et 10 mm.
Spécifications
  • Désignation:
    Suction unit set, incl. three suction tips for aspirette® tweezers