Microsampling tools
Microsampling tools
Pin vise
N° de catalogue PERCN9302603
Fournisseur:   PerkinElmer
Microsampling tools
N° de catalogue PERCN9302603
Fournisseur:  PerkinElmer
Microsampling tools
Pin vise
Prix
44,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Livraison: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Spécifications
  • Désignation:
    Pin vise
  • Seq:
    06