Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 930 cSt at 40 °C and 82 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
N° de catalogue PERCN5316005
Fournisseur: PerkinElmer
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1
- Désignation:Nominal viscosity: 930 cSt at 40 °C and 82 cSt at 100 °C, 500 ml
- Type:Hydrocarbons