Viscosity reference standards
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 100 cSt at 40 °C and 16,8 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
N° de catalogue PERCN5316003
Fournisseur:   PerkinElmer
Viscosity reference standards
N° de catalogue PERCN5316003
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Viscosity reference standards
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 100 cSt at 40 °C and 16,8 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
Numéro CAS:  
Prix
177,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Nominal viscosity: 100 cSt at 40 °C and 16,8 cSt at 100 °C, 500 ml
  • Type:
    Hydrocarbons
Spécifications