Objectives
Objectives
A-Planachromatique, Ph1, M27, O.N. de 0,25, WD de 4,5 mm, 10×
N° de catalogue ZEIS4210419910000
Fournisseur:   ZEISS
Objectives
N° de catalogue ZEIS4210419910000
Fournisseur:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-Planachromatique, Ph1, M27, O.N. de 0,25, WD de 4,5 mm, 10×
Prix
257,56 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Grossissement:
    10×
  • Désignation:
    A-Planachromatique, Ph1, M27, O.N. de 0,25, WD de 4,5 mm
  • Seq:
    06