Labelling tapes
Labelling tapes
Labelling tapes, blanc, 25,0 mm
N° de catalogue SEMA0353
Fournisseur:   SEMADENI
Labelling tapes
N° de catalogue SEMA0353
Fournisseur:  SEMADENI
Labelling tapes
Labelling tapes
Labelling tapes, blanc, 25,0 mm
Prix
14,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
  • Tear resistant
  • Can be easily written on
  • Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
Caution: Do not autoclave.
Spécifications
  • Largeur:
    25,0 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Labelling tapes
  • Seq:
    04