Buckets
Buckets
naturel, 17 L, 330 mm, 315 mm
N° de catalogue HUEN942100
Fournisseur:   hünersdorff GmbH
Buckets
N° de catalogue HUEN942100
Fournisseur:  hünersdorff GmbH
Buckets
Buckets
naturel, 17 L, 330 mm, 315 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Spouted buckets for safe handling
  • Embossed scale and plastic handle
  • Food-safe
For industrial and laboratory applications.
Spécifications
  • Capacité:
    17 L
  • Couleur:
    naturel
  • Hauteur:
    315 mm
  • Seq:
    03
  • Ø:
    330 mm