Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Fut métallique, 195 L
Supplier: VWR Chemicals
Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Catalog # 23807.550
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number: 60-29-7
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
- CAS Number:60-29-7
- Formula:(CH₃CH₂)₂O
- MDL Number:MFCD00011646
- Molecular Weight:74.12 g/mol
- Merck Index:12,03852
- Boiling Pt:35 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–123 °C
- Density:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–40 °C
- UN:1155
- ADR:3,I
- :stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 4-10 ppm
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:200-467-2
- REACH:01-2119535785-29
Documents
Certificates
Search by Lot Number30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Aluminium bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK8000430)
Packaging Information
Specifications
Specification Test Results
- Identification:Conforme
Specifications
- Type de conditionnement:Fut métallique
- Cdt:195 L