Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 150 mm, 350 mm
N° de catalogue COWIPC708.012.150
Fournisseur:   COWIE
Rod baffles
N° de catalogue COWIPC708.012.150
Fournisseur:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 150 mm, 350 mm
Prix
101,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Spécifications
  • Désignation:
    Rod baffles, 20×15×200 mm
  • Longueur:
    350 mm
  • Seq:
    04
  • Ø axe:
    12 mm
  • Longueur axe:
    150 mm