Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 250 mm, 450 mm
N° de catalogue COWIPC708.012.250
Fournisseur:   COWIE
Rod baffles
N° de catalogue COWIPC708.012.250
Fournisseur:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 250 mm, 450 mm
Prix
104,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Spécifications
  • Désignation:
    Rod baffles, 20×15×200 mm
  • Longueur:
    450 mm
  • Seq:
    06
  • Ø axe:
    12 mm
  • Longueur axe:
    250 mm