Poids de calibration, classe F2
Poids de calibration, classe F2
10 kg, 160 ± mg, Knob weight with DAkkS certificate
N° de catalogue SARBYCW714-AC-02
Fournisseur:   Sartorius Balances
Poids de calibration, classe F2
N° de catalogue SARBYCW714-AC-02
Fournisseur:  Sartorius Balances
Poids de calibration, classe F2
10 kg, 160 ± mg, Knob weight with DAkkS certificate
Prix
788,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weights are made of steel and are supplied in plastic or wooden boxes.
Spécifications
  • Poids:
    10 kg
  • Tolérance:
    160 ± mg
  • Type:
    Knob weight with DAkkS certificate
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW32
    Pinces avec revêtement de silicone
    pointes, 160 mm, pour 1 g - 200 g
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 36,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW05
    Cloche en verre avec plaque de support, pour 20 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 660,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW11
    Brosse, petite, 100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 10,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW12
    Brosse, moyenne, 115 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW13
    Brosse, grande, 150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW14
    Brosse, très grande, 250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 42,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW21
    Paire de gants, coton
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 22,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW31
    Pinces avec revêtement de silicone
    pointes, 115 mm, pour 1 mg - 5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 26,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW52
    Manche, pour lever des poids de 20 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 396,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW02
    Cloche en verre avec plaque de support, pour 100 g - 1 kg (2 kg)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 936,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW33
    Pinces avec revêtement de silicone
    pointes, 230 mm, pour 1 g - 1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 57,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW41
    Fourche peseuse, pour 500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 208,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW42
    Fourche peseuse, pour 1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 228,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW43
    Fourche peseuse, pour 2 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 250,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW22
    Pair de gants, cuir fin
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 58,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW50
    Poignée, pour lever des poids de 5 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 270,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW04
    Cloche en verre avec plaque de support, pour 10 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 460,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW01
    Cloche en verre avec plaque de support, pour 1 mg - 50 g (100 g ou 200 g)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 832,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW53
    Poignée, pour lever des poids de 50 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 884,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW51
    Poignée, pour lever des poids de 10 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 312,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW20GL
    Plastic screw box for 1 - 20 g weights with closed-pore foam inlet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 12,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW100GL
    Plastic screw-top boxes for 100 g weights with closed-pore foam inlet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 15,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW50GL
    Plastic screw box for 50 g weights with closed-pore foam inlet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 15,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW2000GL
    Plastic screw box for 1 - 2000 g weights with closed-pore foam inlet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW500GL
    Plastic screw box for 1 - 500 g weights with closed-pore foam inlet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 20,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW5000GL
    Plastic screw box for 1 - 5000 g weights with closed-pore foam inlet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW01GL
    Plastic screw box for 100 mg weights with closed-pore foam inlet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 12,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARBYAW70
    Weight fork, for 500 g - 5 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 260,00 €