Gants multi-usages, Soflex
, 8, blanc/jaune, 275 mm, 0,8 mm
Catalog # 112-1514
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Jump to:
Product Details & Documents
Gant en nitrile sur base coton interlock avec dos aéré et poignet tricoté. L'enduction nitrile assure de bonnes propriétés chimiques et d'excellentes propriétés mécaniques (abrasion).
- La formule en nitrile offre une plus grande élasticité et une dextérité inégalée
- La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration de la main
- Le dos ventilé améliore la respirabilité du gant
- Le bord côtelé au niveau du poignet assure un bon maintien du poignet, éliminant ainsi les risques de coincement
Particulièrement adapté à la manipulation légère et moyenne d'huiles, de graisses et de sous-produits d'hydrocarbures.
Certifications: EN 388:2016 (3111X), Cat. II
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Taille du gant:8
- Couleur:blanc/jaune
- Longueur:275 mm
- Seq:02
- Épaisseur:0,8 mm
- Cat. No.:112-1514
- Finition:Revêtement aux ¾
- Usage unique/Réutilisable:réutilisable
- Norme EN:EN 388:2016 (3111X)
- Matériau du support:Coton
- Ambidextre/anatomique:Conception main droite et main gauche
- Style de manchette:Poignet tricoté