Aéromètres
Hydrometer, 0,800 − 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
N° de catalogue NEUB3910-08
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Aller à :
Product Details & Documents
Both hydrometers (aerometers) are designed for the determination of density by the Archimede's principle.
Certifications: DIN 12791
Spécifications
- Désignation:Hydrometer
- Longueur:245 mm
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:0,800 − 0,900 g/ml