Beakers, low form
2000 ml, , 180 mm, 125 mm
N° de catalogue NICK207A
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:125 mm
- Capacité:2000 ml
- Hauteur:180 mm
- Seq:08