Solution de décontamination, RNase-ExitusPlus™
Solution de décontamination, RNase-ExitusPlus™
RNase-ExitusPlus™, recharge, 1 L
N° de catalogue A7153.1000RF
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Solution de décontamination, RNase-ExitusPlus™
N° de catalogue A7153.1000RF
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Solution de décontamination, RNase-ExitusPlus™
Solution de décontamination, RNase-ExitusPlus™
RNase-ExitusPlus™, recharge, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
113,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
RNase-ExitusPlus™ est une solution de nettoyage non alcaline, non corrosive et non carcinogène hautement active contre la contamination par RNase. Il a été démontré que RNase-ExitusPlus™ désactive plus de 20 μg de RNase A séchée au fond d'un microtube à centrifuger. RNase-ExitusPlus™ reste stable durant environ 18 mois. Il est également thermorésistant. Doit être stocké à température ambiante. À des températures plus basses, il peut se former un précipité pouvant facilement se resolubiliser à 37 °C. RNase-ExitusPlus™ est fourni en flacons pulvérisateurs. Une recharge de 1 l est également disponible.
  • Catalytic and cooperative effects of the components cause a very rapid non-enzymatic, non-sequence-specific degradation of protein and RNase molecules
  • All components of RNase-ExitusPlus™ are readily and not harmful or toxic for humans
  • No aggressive mineral acids or alkaline substances are used; equipment and materials are not damaged or corroded even after prolonged incubation times
  • No organic solvents or volatile components, no toxic fumes
  • Elevated temperatures above approx. 50 °C speed up the reaction and the efficiency
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    RNase-ExitusPlus™, recharge
Spécifications