Électrodes de pH combinées
Électrodes de pH combinées
Électrode de pH combinée en verre DGi111-SC, Plug & Play, avec puce de sonde, DGi111-SC, Plug & Play, 0 - 14, 0...+80 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Fritte en céramique, 12×149,5 mm, S12, Milieux aqueux
Catalog # 662-2159
Supplier:   Mettler - Toledo
Électrodes de pH combinées
Catalog # 662-2159
Supplier:  Mettler - Toledo
Électrodes de pH combinées
Électrodes de pH combinées
Électrode de pH combinée en verre DGi111-SC, Plug & Play, avec puce de sonde, DGi111-SC, Plug & Play, 0 - 14, 0...+80 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Fritte en céramique, 12×149,5 mm, S12, Milieux aqueux
Price
631,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Combined glass pH electrodes for direct pH measurement and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. The all-rounder for a large variety of uncritical applications in almost all kinds of industries: Acid content of beverages, acid and base capacity of water samples, pH start applications.
  • Integrated glass sleeve for secure fixation in the titration head
  • With S7 screw cap and detachable cap or with Plug & Play S12 connection
  • Plug & Play sensor features an integrated sensor chip which allows data storing and monitoring
DG111-SC/DGi111-SC/DG114-SC/DGi114-SC: ARGENTHAL™ reference system
DG113-SC/DGi113-SC: Ag/AgCl/LiCl reference system
DGi101-SC/DG115-SC/DGi115-SC: ARGENTHAL™ reference system with silver ion trap
DGi116-Solvent: ARGENTHAL™/LiCl reference system
Ordering information: Chaque électrode est fournie avec 25 ml d'électrolyte de référence, un certificat de qualité et un numéro de série unique.
Documents
Specifications
  • Connexion:
    S12
  • Ø×L:
    12×149,5 mm
  • Pour:
    Milieux aqueux
  • Type:
    DGi111-SC, Plug & Play
  • Désignation:
    Électrode de pH combinée en verre DGi111-SC, Plug & Play, avec puce de sonde
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    06
  • Membrane:
    Fritte en céramique
  • Électrolyte:
    KCl 3 mol/l
  • Température:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14