Assis-debout industriel
Supports industriel assis-debout 2, avec ressort pneumatique, pivotant sur 360⁰, 650 - 850 mm, Base avec disque
N° de catalogue 132-1420
Fournisseur: bimos
Aller à :
Product Details & Documents
Le reposoir industriel soutient le corps et soulage la colonne vertébrale.
- Siège en mousse intégrale et avec poignée de transport intégrée.
- L'assise peut être inclinée vers l'avant de 10°.
Spécifications
- Désignation:Supports industriel assis-debout 2, avec ressort pneumatique, pivotant sur 360⁰
- Hauteur:650 - 850 mm
- Seq:01
- Roulettes ou patins:Base avec disque